Merck
모든 사진(5)
주요 문서
176796
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid-d2 solution
96-98 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
동의어(들):
Dideuterosulfuric acid solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩95,816
25 G
₩179,148
50 G
₩319,624
100 G
₩526,278
₩95,816
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩95,816
25 G
₩179,148
50 G
₩319,624
100 G
₩526,278
About This Item
Linear Formula:
D2SO4/D2O
CAS Number:
Molecular Weight:
100.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352322
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩95,816
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99.5 atom % D
Quality Level
분석
≥95.5—102.5% (Titration by NaOH)
양식
liquid
농도
96-98 wt. % in D2O
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.4175
질량 이동
M+2
저장 온도
room temp
SMILES string
[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
InChI key
QAOWNCQODCNURD-ZSJDYOACSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
D2SO4, isotopically labeled acid solution.
애플리케이션
Sulfuric acid-d2 solution can be used as an internal standard for 1H-NMR spectroscopy analysis.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Igor Ying Zhang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(35), 19147-19152 (2019-08-23)
Understanding how electrolyte composition controls electrocatalytic reactions requires molecular-level insight into electrode/electrolyte interaction. Perhaps the most basic aspect of this interaction, the speciation of the interfacial ion, is often controversial for even relatively simple systems. For example, for Pt(111) in