주요 문서
339946
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
129.16
Beilstein:
5376658
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +17°, c = 6 in ethanol
광학 순도
ee: 99% (GLC)
mp
70-72 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
InChI key
YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)