분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
density
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
206.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
97 °C - closed cup