주요 문서
490415
Sigma-Aldrich
Sodium octanoate-1-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
13C Labeled sodium octanoate, Caprylic acid-1-13C sodium salt, Octanoic acid-1-13C sodium salt, Sodium caprylate-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩402,143
₩402,143
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩402,143
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)613CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
167.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩402,143
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[Na+].CCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i8+1;
InChI key
BYKRNSHANADUFY-IYWRZBIASA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)