주요 문서
451401
Sigma-Aldrich
Lauric-d23 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
Dodecanoic-d23 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩130,225
1 G
₩811,696
₩130,225
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩130,225
1 G
₩811,696
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)10CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
223.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩130,225
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
질량 이동
M+23
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
InChI key
POULHZVOKOAJMA-SJTGVFOPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
This product may be used as an analytical standard.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F
Flash Point (°C)
113.00 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)