277134
Sodium biphenyl complex
in 2-ethoxyethyl ether
동의어(들):
Biphenyl sodium complex solution, Sodium biphenyl complex
크기 선택
About This Item
추천 제품
vapor density
5.6 (vs air)
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: reductant
포장
pk of 20 × 15 mL
농도
in 2-ethoxyethyl ether
density
1.1 g/mL at 25 °C
작용기
phenyl
SMILES string
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
InChI key
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3