Merck
모든 사진(5)
주요 문서
384097
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen dibromide
99%
동의어(들):
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium dibromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩83,129
5 G
₩280,546
₩83,129
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩83,129
5 G
₩280,546
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18Br2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
374.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩83,129
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
crystalline
기술
titration: suitable
mp
278 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
Ethyl viologen dibromide is known as 1,1-diethyl- 4,4-bipyridinium dibromide.
애플리케이션
Ethyl viologen dibromide has been used as an internal standard in the analysis of paraquat and diquat in the serum using high-performance liquid chromatography.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Rapid analysis method for paraquat and diquat in the serum using ion-pair high-performance liquid chromatography.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 28(4), 725-728 (2005)
The quantitative analysis of paraquat in biological samples by liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry.
Wang Z, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 35(1), 23-27 (2011)