추천 제품
Grade
for molecular biology
Quality Level
vapor density
7.9 (vs air)
분석
≥98%
형태
powder
반응 적합성
reagent type: oxidant
기술
electrophoresis: suitable
음이온 미량물
chloride (Cl-): <10 ppm
양이온 미량물
Fe: <10 ppm
heavy metals (as Pb): <50 ppm
외래 활성
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES string
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
프로토콜
폴리아크릴아미드 겔 화학의 개요와 mPAGE® TurboMix Bis-Tris 겔 캐스팅 키트를 이용한 폴리아크릴아미드 겔 핸드캐스팅에 대한 상세 지침
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.