주요 문서
262676
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(triphenylphosphine)cobalt(II)
98%
동의어(들):
Bis(triphenylphosphine)cobalt dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩76,328
₩76,328
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩76,328
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)3P]2CoCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
654.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩76,328
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
반응 적합성
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
236 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Co]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Co/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
OPRPFIIIFJLFCE-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
  • Catalyst in three-component coupling reactions
  • Catalyst for Epoxidation reactions
  • Catalyst in Hydrovinylation of Styrene
  • Catalyst in cross-coupling reactions
  • Catalyst for dimerization reactions
  • Catalyst in oxidation reactions
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)