주요 문서
382434
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diamine
99%
동의어(들):
(S)-(−)-1,1′-Bi(2-naphthylamine), (S)-(−)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diamine, (S)-(−)-2,2′-Diamino-1,1′-binaphthalene, (S)-(−)-DABN
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩372,201
₩372,201
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩372,201
About This Item
Linear Formula:
H2NC10H6C10H6NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
284.35
Beilstein:
2419071
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩372,201
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −157°, c = 1 in pyridine
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
mp
242-244 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2ccccc2c1-c3c(N)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16N2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12H,21-22H2
InChI key
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
(S)-(-)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diamine may be used in the synthesis of (S)-(+)-N,N′-dimethyl-N,N′-bis{3-[bis-(1-methyl-2-benzimidazolyl methyl)]-amino]-propyl}-1,1′-binaphthyl-2,2′-diamine, an octadentate ligand that can form dinuclear and trinuclear copper(II) complexes.[1] It may also be used in the synthesis of (Sa)-N-[2´-amino-(1,1´-binaphthyl)-2-yl]-4-methylbenzenesulfonamide.[2]
Used in the synthesis of chiral lactones.[3]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
(Sa, S)-N-[2'-(4-Methylphenylsulfonamido)-1, 1'-Binaphthyl-2-Yl] Pyrrolidine-2-Carboxamide: An Organocatalyst for the Direct Aldol Reaction.
Vizoquez SF, et al.
Organic Syntheses, 317-329 (2012)
Models for biological trinuclear copper clusters. Characterization and enantioselective catalytic oxidation of catechols by the copper (II) complexes of a chiral ligand derived from (S)-(-)-1, 1'-binaphthyl-2, 2'-diamine.
Mimmi MC, et al.
Dalton Transactions, 14, 2192-2201 (2004)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1112-1112 (1991)