주요 문서
176761
Sigma-Aldrich
Potassium deuteroxide solution
40 wt. % in D2O, 98 atom % D
동의어(들):
Potassium hydroxide-d solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩173,159
50 G
₩641,683
₩173,159
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩173,159
50 G
₩641,683
About This Item
Linear Formula:
KOD
CAS Number:
Molecular Weight:
57.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩173,159
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
양식
liquid
농도
40 wt. % in D2O
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.411
질량 이동
M+1
SMILES string
[K+].[O-][2H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-DYCDLGHISA-M
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A D Fortes
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(16), 8264-8274 (2019-04-04)
Water ice is one of the most fundamental and well-studied molecular solids, which continues to provide surprising and useful insights into its emergent complexity as ever more precise experimental techniques are applied. Using one of the highest resolution neutron powder