주요 문서
340448
Sigma-Aldrich
Dipotassium deuterium phosphate
98 atom % D
동의어(들):
Phosphoric acid-d dipotassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩965,773
₩965,773
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩965,773
About This Item
Linear Formula:
K2DPO4
CAS Number:
Molecular Weight:
175.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩965,773
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
양식
powder
기술
NMR: suitable
질량 이동
M+1
SMILES string
[K+].[K+].[2H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i/hD
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-DYCDLGHISA-L
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yaqi Fu et al.
Biotechnology progress, 37(1), e3075-e3075 (2020-09-02)
Dehaloperoxidase (DHP) catalyzes detoxifying halophenols. It is a heme-containing enzyme using H2 O2 as the oxidant. Heme bleaching from the active site is of great concern. In addition, the interference of DHP by H2 O2 leads to the inactivation of