Roche 생명 공학 제품
생물학적 과정에 대한 조사와 예리한 통찰력뿐만 아니라 현재 사용 가능한 분자 도구로 획기적인 발전을 주도합니다. 연구의 진행은 종종 유전체학, 단백질체학 및 세포 분석을 활용하는 다각적인 접근 방식을 필요로 합니다. 귀하의 다음 발견을 가능케 하기 위해 당사는 Roche의 완전한 생화학 시약 포트폴리오 뿐만 아니라 광범위한 qPCR 및 핵산 정제 제품을 독점적으로 제공합니다. 협력적 혁신 정신을 통해 당사와 Roche의 파트너십은 양 사의 풍부한 유산과 지속적인 제품 품질 우수성을 향한 원동력으로 원활한 경험과 세계적 수준의 첨단 분자 도구 제품군을 제공하고자 합니다. 머크와 Roche의 독보적인 협업의 강력함에 대한 추가 정보는 Roche 유통 계약 페이지를 방문하십시오.
섹션 개요
제품
PCR 분야의 선구자이자 현 리더로서 Roche의 핵산 정제, PCR 및 qPCR 제품은 처음부터 귀하의 연구가 유효하다는 확신을 제공합니다. 또한 DNA 트랜스펙션, 세포 분리 및 기능 분석을 위한 자사의 시약 제품군 그리고 단백질분해요소 및 포스파타아제 억제제는 귀하의 유전자 및 단백질 발현 작업공정 전반에 걸쳐 엔드투엔드(end-to-end) 솔루션을 제공합니다. 통합된 제품을 탐색하여 다음 발견을 추진하도록 도움이 될 수 있는 방법을 발견하도록 귀하를 초대합니다.
유전체학 연구
PCR, qPCR, RT-PCR, RT-qPCR, 및 DIG-라벨링 시약 및 프로토콜
거의 모든 분자생물학 연구실에서 필수적인 기술인 중합효소연쇄반응(PCR)은 DNA의 특정 절편을 수 배로 증폭시키는 쉽고 저렴한 방법입니다. 당사의 전문 키트는 다양한 PCR 응용분야에 최적화되어 있습니다. 실온 PCR 반응 설정을 가능하게 하는 핫 스타트 PCR 시약인 FastStart™ Taq DNA Polymerase는 자동 설정과도 호환됩니다.
DNA 추출과 증폭을 위한 Kapa Biosystems PCR 제품이 필요하거나 SYBR® Green 시약을 사용하는 Kapa qPCR 및 qRT-PCR 제품이 필요한지 여부와 관계없이 당사는 귀하의 모든 PCR 요구에 대응하고 있습니다. SYBR® Green을 기반으로 하는 qPCR 시약은 연구원이 증폭된 DNA 양을 정량화할 수 있도록 이중 가닥 DNA 분자에 결합하는 형광 염료를 사용합니다. FastStart™ Universal Probe Master(ROX)와 같이 프로브를 기반으로 하는 qPCR 시약은 ROX로 정규화되는 모든 실시간 PCR 기구에 사용하기에 적합합니다. RT-PCR/qRT-PCR 응용분야의 경우, Transcriptor One-Step RT-PCR Kit는 빠르고 민감하며 RNA의 특정 종말점 RT-PCR 분석을 위해 디자인되었습니다. 추가적인 핵산 표지 적용은 멤브레인 혼성화와 계내 혼성화 요구 사항을 위한 DIG 시스템으로 쉽게 충족될 수 있습니다.
단백질체학 연구
단백질 안정화 시약 및 프로토콜
관심 있는 단백질의 분해 또는 응집은 단백질의 전체 구조와 기능에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 이를 방지하는 것이 중요합니다. 이는 버퍼와 용액에 단백질분해요소와 탈인산화효소 억제제를 추가하는 것으로 달성할 수 있습니다. 널리 인용된 Roche의 cOmplete™와 PhosSTOP™ 단백질분해요소와 탈인산화효소 억제제는 다양한 단백질분해요소와 탈인산화효소를 각각 억제하며 사용이 용이하고 유연한 정제 기반의 제제입니다. cOmplete™ Protease Inhibitor Cocktail의 사용으로 각각의 수용성 정제에는 거의 모든 조직 또는 세포에서 분리된 단백질을 보호하기 위해 금속단백질분해요소, 세린 및 시스테인 단백질분해요소 억제제의 광범위한 혼합물이 포함되어 있습니다. 또한 PhosSTOP™ Phosphatase Inhibitor Cocktail 정제는 산성 및 알칼리성 탈인산화효소 억제제, 세린/트레오닌 탈인산화효소 억제제와 티로신 단백 탈인산화효소 억제제의 특허 혼합물을 함유하며 신속하게 용해되는 수용성 제제를 제공합니다.
세포 연구
세포 기능, 세포 분리, 전달감염 시약 및 프로토콜
DNA 또는 RNA를 진핵 세포에 도입하는 것과 관련된 전달감염은 유전자 발현의 연구 및 조절에 널리 사용되는 기법입니다. 높은 트랜스펙션 효율성, 사용 용이성 및 재현성을 위해 제작된 X-tremeGENE™ Transfection Reagents는 유전자 발현을 막기 위한 트랜스펙션 및 siRNA 시약 모두에 대해 생존 가능한 세포를 증가시키고 생리학적으로 더 적절한 결과를 제공합니다. 이종의 세포 집단에서 데이터를 생성하기 위해 많은 기술이 사용되지만, 개별 세포 하위 유형을 분리하고 분석하는 것이 종종 더 유용합니다. Collagenase and Liberase™ Research Grade enzymes는 폭 넓은 세포 및 조직 유형에 사용하기 적합합니다. 또한 세포 기능을 이해하는 것은 세포 건강을 평가하거나 잠재적인 약물 후보의 세포독성 여부를 시사하는 데 매우 유용합니다. Roche 생화학 시약 포트폴리오에는 세포 증식과 세포 사멸의 측정을 위해 최적화된 ELISA 키트가 포함되어 있습니다.
Brand® GmbH 및 BrandTech® 초자류 제품과 플라스틱 제품, 실험실 저장 솔루션, 바틀탑 디스펜서, 피펫과 피펫 팁, 큐벳, 실험실용 세포 배양과 PCR 소모품.
Corning® 브랜드 초자류 및 플라스틱 실험실 용품, 여과 멤브레인, 세포 배양용품 및 생명 공학용 장비.
Whatman® 실험실 여과 제품, Amersham™ 크로마토그래피 컬럼 및 수지, 조직 배양 시약 및 단백질 시료 전처리, 블랏팅 및 분석 제품을 포함한 약물 개발 및 치료용 생물공정 제조용 Cytiva™ 제품.
Eppendorf® 브랜드의 원뿔형 및 마이크로원심분리 튜브, 피펫 및 피펫 팁, 디스펜서, 원심분리기, 마이크로타이터 플레이트, 믹서, 분광기, 실험실용 PCR 장비.
관련 제품 자료
- 조직 해리(Dissociation) 가이드: 콜라겐 분해효소(Collagenase), Dispase 및 Liberase 효소 유형
Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
- Roche PCR 시약 및 PCR 프로토콜
Comprehensive selection guide to Roche polymerase chain reaction (PCR) reagents and their applications.
- Roche Protein Stabilization Reagents
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
- Digoxigenin (DIG) Labeling Methods
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
- X-tremeGENE™ 트랜스펙션 시약 비교 가이드
특정 요구 사항에 가장 적합한 세포 유형 및 응용 분야에 대한 당사의 X-tremeGENE™ 트랜스펙션 시약 권장 가이드를 살펴보십시오.
- 핫스타트 PCR
핫스타트(Hot Start) PCR의 목적은 비특이적 증폭을 줄이고 프라이머 이량체의 형성을 방지하며 제품 수율을 높이기 위해 PCR 반응을 억제하는 것입니다.