Merck
HPLCによる糖の分析、SUPELCOSIL LC-NH2
HPLCによる糖の分析、SUPELCOSIL™ LC-NH2 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
マルトース 溶液
BioReagent, ~20% in H2O, Molecular Biology
スクロース
ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
デキストロース
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
フルクトース
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SUPELCOSIL LC-NH2 HPLC カラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
SUPELCOSIL LC-NH2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58338)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate
1 mL/min
temp.
ambient
detector
refractive index (RI)
injection
2 μL
sample
10 mg/mL in water
詳細
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC