Merck
HPLCによるチロクロームC、スパイス改変体の分析、Discovery® BIO Wide Pore C18
HPLCによるチロクロームC、スパイス改変体の分析、Discovery® BIO Wide Pore C18 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
Cytochrome c from pigeon breast muscle
≥95% based on Mol. Wt. 12,173 basis
シトクロムC ウシ心臓由来
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
シトクロムC ウシ心臓由来
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture
シトクロムC from equine heart
BioReagent, suitable for GFC marker
シトクロムC from equine heart
≥95% based on Mol. Wt. 12,384 basis
シトクロムC from equine heart
≥95% (SDS-PAGE)
シトクロムC from Saccharomyces cerevisiae
≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis
チトクロームc ヒト心臓由来
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
チトクロームC ウシ心臓由来
≥95% (GE)
シトクロムC from equine heart
BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
CONDITIONS
column
Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568222-U)
mobile phase
[A] (0.1% TFA in water):(0.1% TFA in acetonitrile); (70:30), [B] (0.1% TFA in water):(0.1% TFA in acetonitrile), 64:36
gradient
0-100% B in 30 min
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 220 nm
injection
12 μL each at 0.8 mg/mL in 0.1%TFA