Merck
V900456
Sigma-Aldrich
L-グルタチオン、還元型
≥98%, Vetec
別名:
γ-L-グルタミル-L-システイニル-グリシン, GSH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
307.32
Beilstein:
1729812
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
L-グルタチオン、還元型, Vetec, reagent grade, ≥98%
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
アプリケーション
グルタチオンアガロースからのグルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)の溶出には5~10 mMで用います。
生物化学的/生理学的作用
内在性の抗酸化物質であり、細胞代謝や呼吸性バーストによって生じた活性酸素種の除去において重要な役割を果たしています。GSTは、生体異物やロイコトリエン、そのほか求電子中心を有する分子とグルタチオンとの間で生じるグルタチオンチオエーテルの形成を触媒します。グルタチオンはまた、タンパク質中のシステイン残基とジスルフィド結合を形成します。これらのメカニズムのため、グルタチオンは抗がん剤の効果を低下させるという逆の作用を示す場合があります。
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
V900456-5G:
V900456-25G:
V900456-BULK:
V900456-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jamuna Risal Paudel et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 28(5), 569-579 (2015-01-22)
One or more effectors in the labial saliva (LS) of generalist Noctuid caterpillars activate plant signaling pathways to modulate jasmonate (JA)-dependent defense responses; however, the exact mechanisms involved have yet to be elucidated. A potential candidate in this phytohormone interplay
Lisong Ma et al.
The New phytologist, 208(2), 507-518 (2015-05-15)
Plant-invading microbes betray their presence to a plant by exposure of antigenic molecules such as small, secreted proteins called 'effectors'. In Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) we identified a pair of effector gene candidates, AVR2-SIX5, whose expression is controlled
Hongwei Jiang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(6), 2281-2291 (2015-02-15)
Osteoclast differentiation and function are highly dependent on the assembly and turnover of actin filaments, but little is known about the roles of actin binding proteins in these processes. Adseverin (Ads), a member of the gelsolin superfamily of actin capping
Hyung-Soon Yim et al.
Nature genetics, 46(1), 88-92 (2013-11-26)
The shift from terrestrial to aquatic life by whales was a substantial evolutionary event. Here we report the whole-genome sequencing and de novo assembly of the minke whale genome, as well as the whole-genome sequences of three minke whales, a
Mario Ost et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(4), 1314-1328 (2014-12-11)
Recent studies on mouse and human skeletal muscle (SM) demonstrated the important link between mitochondrial function and the cellular metabolic adaptation. To identify key compensatory molecular mechanisms in response to chronic mitochondrial distress, we analyzed mice with ectopic SM respiratory