スキップする
1294820
USP
グルタチオン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-グルタチオン、還元型, γ-L-グルタミル-L-システイニル-グリシン, GSH
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
300 mg
カートの在庫状況を確認する
¥49,200
この商品について
化学式:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
307.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1729812
¥49,200
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glutathione
manufacturer/tradename
USP
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
General description
本製品は現行の薬局方によって伝達および明記された通りに供給されます。本製品のSDS及び製品リーフレットを含むサポートに提供されている全ての情報は現行の薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報及びサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
Application
グルタチオンアガロースからのグルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)の溶出には5~10 mMで用います。
Biochem/physiol Actions
内在性の抗酸化物質であり、細胞代謝や呼吸性バーストによって生じた活性酸素種の除去において重要な役割を果たしています。GSTは、生体異物やロイコトリエン、そのほか求電子中心を有する分子とグルタチオンとの間で生じるグルタチオンチオエーテルの形成を触媒します。グルタチオンはまた、タンパク質中のシステイン残基とジスルフィド結合を形成します。これらのメカニズムのため、グルタチオンは抗がん剤の効果を低下させるという逆の作用を示す場合があります。
Analysis Note
これらの製品は試験およびアッセイ専用です。ヒト又は動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
Other Notes
販売が制限されることがあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Y0000517PHR1359G6013
グルタチオン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1294820
グルタチオン
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
API family
glutathione
API family
glutathione
API family
glutathione
API family
-
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under グルタチオン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)