Merck
G4510
Millipore
グルタチオン-アガロ-ス
Glutathione−Agarose
lyophilized powder
別名:
Glutathione-Agarose Resin, GSH-アガロース結合, S-結合グルタチオンアガロース
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥10,850
5 ML
¥32,830
10 ML
¥47,110
50 ML
¥139,200
¥10,850
単価¥15,500割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥10,850
5 ML
¥32,830
10 ML
¥47,110
50 ML
¥139,200
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
¥10,850
単価¥15,500割引30%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
lyophilized powder
品質水準
アナライトの化学物質クラス
proteins (GST)
標識化の程度
≥10 μmol per mL gel
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
protein purification: suitable
Matrix
4% cross-linked beaded agarose
マトリックス活性基
epoxy
マトリックス結合
sulfur
マトリックススペーサー
12 atoms (10 carbon)
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)は、真核細胞で自然に生じる、分子量が26 kDaのタンパク質です。GSTは、第II相解毒酵素のファミリーに属します。グルタチオン-アガロースは、その硫黄を介してエポキシ活性化4%架橋ビーズアガロースに結合したグルタチオンからなり、結果として12原子(10炭素)スペーサーが生じます。GSTは、ラクトースで安定させた凍結乾燥粉末として提供されます。
アプリケーション
グルタチオン-アガロースは以下に使用されています:
  • グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)融合タンパク質を精製してポリクローナル抗体M4Pを生成するため
  • 上清画分をインキュベートして全長p53(aa 1-393)とそのDNA結合ドメイン(aa 94-288)を精製するため
  • 融合タンパク質のアフィニティー精製に
グルタチオンアガロ-スを用いたアフィニティ-クロマトグラフィ-では、グルタチオンS-トランスフェラ-ゼ(GST)、グルタチオンペルオキシダ-ゼ、グリオキサラ-ゼIなど、グルタチオン結合配列を含むタンパク質を、迅速かつ穏和で非変性性の条件の下、高い選択性で精製できます。
生物化学的/生理学的作用
多機能解毒アイソザイムのスーパーファミリーであるグルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)は、細胞シグナル伝達において重要な役割を果たします。GSTは、さまざまな腫瘍において特定のアイソザイムを過剰発現し、また神経変性疾患、多発性硬化症、喘息などの他の疾患の発症に関与している可能性があることから、有望な治療標的として頭角を現しつつあります。
特徴および利点
  • グルタチオン結合酵素の迅速、温和、非変性的、かつ高度に選択的な精製を提供。
  • -20℃で適切に乾燥した状態で保存した場合、2年間保存可能。
  • 結合能:樹脂1 mLあたり5~10 mgグルタチオンS-トランスフェラーゼ
数量
1 g の粉末が 10 mL 以上のゲルに膨潤
物理的形状
凍結乾燥粉末(ラクト-スにより安定化)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4510-10ML:
G4510-VAR:
G4510-VAR-N:
G4510-5ML:
G4510-BULK-N:
G4510-1ML:
G4510-50ML:
G4510-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wenrong Tan et al.
PLoS genetics, 14(4), e1007336-e1007336 (2018-04-17)
Drought is a major threat to plant growth and crop productivity. The phytohormone abscisic acid (ABA) plays a critical role in plant response to drought stress. Although ABA signaling-mediated drought tolerance has been widely investigated in Arabidopsis thaliana, the feedback
Samie R Jaffrey et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(5), 3199-3204 (2002-02-28)
The specificity of the reactions of nitric oxide (NO) with its neuronal targets is determined in part by the precise localizations of neuronal NO synthase (nNOS) within the cell. The targeting of nNOS is mediated by adapter proteins that interact
Magdalena M Grabowska et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 28(6), 949-964 (2014-05-08)
Androgen receptor (AR) action throughout prostate development and in maintenance of the prostatic epithelium is partly controlled by interactions between AR and forkhead box (FOX) transcription factors, particularly FOXA1. We sought to identity additional FOXA1 binding partners that may mediate
Hui Li et al.
Nature communications, 9(1), 2573-2573 (2018-07-04)
The dynamic maintenance of polar domains in the plasma membrane (PM) is critical for many fundamental processes, e.g., polar cell growth and growth guidance but remains poorly characterized. Rapid tip growth of Arabidopsis pollen tubes requires dynamic distribution of active
Dustin L Johnson et al.
Journal of bacteriology, 190(8), 2972-2980 (2008-02-19)
Chlamydophila pneumoniae is a gram-negative obligate intracellular bacterial pathogen that causes pneumonia and bronchitis and may contribute to atherosclerosis. The developmental cycle of C. pneumoniae includes a morphological transition from an infectious extracellular elementary body (EB) to a noninfectious intracellular
関連コンテンツ
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.
親和性、GSTプルダウン、TAP、共免疫沈降法を利用して、プルダウンアッセイでin vitroタンパク質間相互作用を調査します。
質問
1–6/6 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. When using Product G4510, Glutathione-Agarose, how do I store the swollen resin?
    1 回答
    1. After the resin has been swollen, it can be stored in 2 M NaCl at 2 to 8 °C. For long-term storage, a bacteriostatic agent such as 1 mM sodium azide or 0.02% thimerosal should be included. Alternatively, the resin can be relyophilized after addition of lactose.
      役に立ちましたか?
  3. How much Product G4510, Glutathione-Agarose, do I receive and how do I swell my powder?
    1 回答
    1. This material is sold by the final volume of gel produced after swelling of the powder.  One gram of powder swells to approximately 14 mL of gel. (Approximately 70 mg of powder swells to 1 mL of gel.)  Swell the lyophilized powder in deionized water (use of some buffers can result in non-recoverable loss of volume) at 200 mL/g. Typically 90 to 95% of swelling occurs within 30 minutes at room temperature, but it may require overnight at 2 to 8 °C for 100% swelling to occur. After swelling, the agarose beads must be washed thoroughly with 10 volumes of water or equilibration buffer (such as PBS) to remove the lactose present in the lyophilized product.
      役に立ちましたか?
  4. How is Product G4510, Glutathione-Agarose, resin conjugated to the glutathione, and what is the binding capacity of the resin?
    1 回答
    1. This product consists of glutathione attached through the sulfur to epoxy activated 4% cross-linked beaded agarose, resulting in a 12 atom spacer. Binding capacity: approx. 5 to 10 mg glutathione S-transferase per mL resin.
      役に立ちましたか?
  5. What reagents are compatible with Product G4510, Glutathione-Agarose, resin?
    1 回答
    1. Tris or phosphate buffers (pH 6.5 to 9.5) are typical lysis buffers compatible with glutathione affinity chromatography. Salt concentrations of up to 1 Molar do not interfere with binding. Protease inhibitors such as EDTA (Product No. E7889) or PMSF (Product No. P7626) are often included in the lysis buffer. Serine protease inhibitors included in the lysis buffer will not interfere with subsequent thrombin or factor Xa treatment as these inhibitors are removed before the proteolysis step. The binding of GST to glutathione-agarose is unaffected by 1% Triton X-100, 1% Tween-20, 1% CTAB, 10 mM DTT or 0.03% SDS.
      役に立ちましたか?
  6. How do I regenerate Product G4510, Glutathione-Agarose, resin?
    1 回答
    1. Regeneration method:1. Wash with approximately 5 resin volumes of 0.1 M borate buffer, pH 8.5 containing 0.5 M NaCl (Cleansing Buffer 1).2. Wash with at least 5 column volumes of deionized water.3. Wash with at least 5 column volumes of 0.1 M acetate buffer, pH 4.5, containing 0.5 M NaCl (Cleansing Buffer 2).4. Wash with approximately 5 resin volumes of deionized water. For long-term storage, store in 2 M NaCl containing a bacteriostatic agent.5. Equilibrate with equilibration buffer before use.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Houston, RICE University
    • 2件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Excellent
    I use this product in the protein purification and found it working excellent.
    Googleで翻訳する