Merck
1724689
USP
2-Acetylbenzothiophene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥189,000
¥189,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥189,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8OS
CAS番号:
分子量:
176.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥189,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
zileuton
メーカー/製品名
USP
mp
86-90 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
InChI Key
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Zileuton Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Zileuton
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1724689-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)