Merck
1714007
USP
ビンクリスチン 硫酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
22-オキソビンカロイコブラスチン 硫酸塩, VCR, ロイロクリスチン 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥175,000
¥175,000
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥175,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H56N4O10 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
923.04
Beilstein:
3924631
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥175,000
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
vincristine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)CC2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C=O)C7[C@](O)([C@H](OC(C)=O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67C89)C(=O)OC)C1
InChI
1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-;/m0./s1
InChI Key
AQTQHPDCURKLKT-PNYVAJAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Vincristine sulfate USP reference standard intended for use in specified compendial tests and assays.
Also used to prepare standard and system-suitability solutions for the identification and assay according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Vincristine Sulfate for Injection [1]
  • Vincristine Sulfate [2]
  • Vincristine Sulfate Injection [3]
  • Vinblastine Sulfate [4]
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1714007-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vincristine Sulfate for Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(2) (2022)
Vincristine Sulfate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(4) (2020)
Vinblastine Sulfate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(4) (2020)
Vincristine Sulfate Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(2) (2022)