certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1713004
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
vinblastine
形状
solid
包装
pkg of 100 mg
mp
267 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.[H][C@@]12CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C1)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@@]7([H])[C@](O)([C@H](OC(C)=O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@]89[H])C(=O)OC)C[C@](O)(CC)C2
InChI
1S/C46H58N4O9.H2O4S/c1-8-42(54)23-28-24-45(40(52)57-6,36-30(15-19-49(25-28)26-42)29-13-10-11-14-33(29)47-36)32-21-31-34(22-35(32)56-5)48(4)38-44(31)17-20-50-18-12-16-43(9-2,37(44)50)39(59-27(3)51)46(38,55)41(53)58-7;1-5(2,3)4/h10-14,16,21-22,28,37-39,47,54-55H,8-9,15,17-20,23-26H2,1-7H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-;/m0./s1
InChI Key
KDQAABAKXDWYSZ-PNYVAJAMSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2698-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.