安全性情報
1680029
USP
Triamterene Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,7-Diamino-6-phenylpteridin-4-ol, 2,7-Diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥202,000
¥202,000
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥202,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10N6O
CAS番号:
分子量:
254.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥202,000
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
triamterene
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1c2nc(n[c](c2nc(c1N)c3ccccc3)=O)N
InChI
1S/C12H10N6O/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)15-8-10(16-9)17-12(14)18-11(8)19/h1-5H,(H5,13,14,16,17,18,19)
InChI Key
UDZYJMZMGMKNJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Triamterene Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Triamterene
  • Triamterene Capsules
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1680029-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)