Merck
1672304
USP
トルセミド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-[[(1-メチルエチル)アミノ]カルボニル]-4-[(3-メチルフェニル)アミノ]-3-ピリジンスルホンアミド, デマデックス
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N4O3S
CAS番号:
分子量:
348.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
torsemide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
InChI
1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
InChI Key
NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC12A1(6557)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Torsemide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Torsemide Tablets
  • Torsemide Compounded Oral Suspension
生物化学的/生理学的作用
トルセミドはループ利尿薬であり、Na+/K+/2Cl-を阻害します。
トルセミドは抗アルドステロン薬の属性を有するピリジンスルホニル尿素系のループ利尿薬で、Na+/K+/2Cl-運搬系を阻害します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1672304-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S F Fowler et al.
American journal of health-system pharmacy : AJHP : official journal of the American Society of Health-System Pharmacists, 52(16), 1771-1780 (1995-08-15)
The pharmacology, pharmacokinetics, clinical efficacy, adverse effects, and dosage and administration of torsemide are reviewed. Torsemide belongs to the pyridine-sulfonylurea class of loop diuretics. Its primary site of activity is the thick ascending limb of the loop of Henle, where
J S Blose et al.
The Annals of pharmacotherapy, 29(4), 396-402 (1995-04-01)
To review the clinical pharmacology of torsemide and to compare it with currently available loop diuretics, particularly furosemide. An English-language MEDLINE search, 1985 to October 1994, was used to identify pertinent literature, including review articles. Data from scientific literature were
James J DiNicolantonio
Future cardiology, 8(5), 707-728 (2012-09-28)
Furosemide is the most widely prescribed loop diuretic in the setting of systolic heart failure (HF), yet torsemide has been shown to have less inter- and intra-individual variation in bioavailability and a longer duration of action compared with furosemide. Thus
Loop diuretics: comparison of torsemide, furosemide, and bumetanide.
B P Chen
Connecticut medicine, 60(6), 343-345 (1996-06-01)