APIファミリー
torasemide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
InChI
1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
InChI Key
NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC12A1(6557)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Torasemide anhydrous EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
トルセミドはループ利尿薬であり、Na+/K+/2Cl-を阻害します。
トルセミドは抗アルドステロン薬の属性を有するピリジンスルホニル尿素系のループ利尿薬で、Na+/K+/2Cl-運搬系を阻害します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0000461-1EA:
Y0000461:
Y0000461-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
[Treatment of nephritic edema by torasemide in children].
Qi Li et al.
Zhongguo dang dai er ke za zhi = Chinese journal of contemporary pediatrics, 13(6), 520-521 (2011-06-16)
Agents with antialdosterone properties should be the preferred diuretics for reducing hypertension related atrial fibrillation.
Oscar M P Jolobe
European journal of internal medicine, 21(1), 55-55 (2010-02-04)
[Etiologies of nephrotic syndrome].
S Heeringa et al.
Praxis, 100(9), 505-514 (2011-04-29)
Clinical therapeutics, 33(9), 1204-1213 (2011-09-13)
The pharmacologic modification of the synthesis and deposition of fibrillar collagen in the myocardium may have effects on the cardiac function, clinical status, and prognosis of patients with heart failure (HF). Serum procollagen type I carboxyterminal peptide (PICP) is a
Sanjay Gupta et al.
European journal of heart failure, 12(7), 746-752 (2010-06-08)
Diuretics, when used to treat congestion in patients with chronic heart failure, improve symptoms and, perhaps, prognosis but little information is available to guide their use in patients with left ventricular systolic dysfunction (LVSD) who are not congested. Chronic diuretic