安全性情報
1667188
USP
Ticagrelor Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropan-1-amine (R)-mandelate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥265,000
¥265,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥265,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9F2N · C8H8O3
CAS番号:
分子量:
321.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥265,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
APIファミリー
ticagrelor
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Fc2c(ccc(c2)[C@H]3[C@@H](C3)[N+H3])F.[O-]C(=O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9F2N.C8H8O3/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12;9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-3,6,9H,4,12H2;1-5,7,9H,(H,10,11)/t6-,9+;7-/m01/s1
InChI Key
GUESUQPLVFMJIT-KLTOLQSASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Ticagrelor Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1667188-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)