Merck
Y0002221
Ticagrelor impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropan-1-amine (R)-mandelate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥20,900
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥20,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9F2N · C8H8O3
CAS番号:
分子量:
321.32
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥20,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
APIファミリー
ticagrelor
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc2c(ccc(c2)[C@H]3[C@@H](C3)[N+H3])F.[O-]C(=O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9F2N.C8H8O3/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12;9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-3,6,9H,4,12H2;1-5,7,9H,(H,10,11)/t6-,9+;7-/m01/s1
InChI Key
GUESUQPLVFMJIT-KLTOLQSASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ticagrelor impurity E EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
425.3 °F - closed cup
引火点(℃)
218.5 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)