Merck
1613509
USP
(+)-L-アスコルビン酸ナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L(+)-アスコルビン酸 ナトリウム塩, ビタミンC ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥58,200
¥58,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥58,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NaO6
CAS番号:
分子量:
198.11
Beilstein:
3767246
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥58,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium ascorbate
メーカー/製品名
USP
mp
220 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI Key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Sodium ascorbate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
1613509-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)