由来生物
synthetic
アッセイ
≥98%
形状
crystalline
テクニック
HPLC: suitable
色
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI Key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ラット脳切片保存用の切片作製用溶液の成分として
- ラット脳切片において活動電位により惹起されるCa2+トランジェントを画像化するためのパッチピペット内部溶液の成分として
- 動脈平滑筋細胞(SMC)の培養においてコラーゲンの産生を促進するための添加剤として
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7631-BULK:
A7631-VAR:
A7631-25G:
2530026:
A7631-500G:
A7631-1KG:
A7631-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.