安全性情報
1613021
USP
Desiccant, Medium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Dioxosilane, Oxo(oxoalumanyloxy)alumane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 X 80 G
¥122,000
¥122,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 X 80 G
¥122,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥122,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecules)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI Key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Desiccant, Medium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1613021-2X80G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)