安全性情報
1604950
USP
Rivastigmine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-1-(3-{[Ethyl(methyl)carbamoyl]oxy}phenyl)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥205,700
¥205,700
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥205,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H25ClN2O2
分子量:
300.82
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥205,700
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
rivastigmine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Rivastigmine Related Compound E USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1604950-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)