certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1604825
APIファミリー
rivastigmine
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H15NO3/c1-4-13(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)14/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
ABNQSLSOFYAGHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2032-100MG:
PHR2032-100MG-PW:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.