Merck
1604654
USP
リスペリドン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
R 64,766
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27FN4O2
CAS番号:
分子量:
410.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
risperidone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
InChI Key
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リスペリドンは、新たな中枢性の5-ヒドロキシトリプタミン2およびドーパミンD2アンタゴニストです。[1]本化合物は認知症で発生する興奮、攻撃性、および精神病の治療に使用されます。[2]本化合物は神経抑制薬です。[3]また、統合失調症治療に使用される非定型抗精神病薬です。[4]
アプリケーション
リスパダール®コンスタ(リスペリドン時効性注射剤)中のリスペリドン関連化合物を測定するRP-UPLC解析における対照標準物質として使用されました。[5]
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
法的情報
Risperdal is a registered trademark of Johnson & Johnson
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1604654-200MG:
1604654-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Development and Validation of RP-UPLC Method for Determination of Related Substances in Risperdal? Consta?.
Chen, Cheng-Tung, Cheng-Wei Cheng, and Yu-Fang Hu.
Journal of Chromatography and Separation Techniques, 6.6, 1-1 (2015)
Jérôme A J Becker et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(9), 2049-2060 (2014-03-13)
The etiology of Autism Spectrum Disorders (ASDs) remains largely unknown. Identifying vulnerability genes for autism represents a major challenge in the field and allows the development of animal models for translational research. Mice lacking the mu opioid receptor gene (Oprm1(-/-))
Christian Spang Pedersen et al.
Behavioural brain research, 273, 63-72 (2014-07-30)
Schizophrenia is a severe psychiatric disorder characterized by three symptom domains, positive (hallucinations, obsession), negative (social withdrawal, apathy, self-neglect) and cognitive (impairment in attention, memory and executive function). Whereas current medication ameliorates positive symptomatology, negative symptoms as well as cognitive
The D2 dopamine receptor occupancy of risperidone and its relationship to extrapyramidal symptoms: a PET study.
Kapur S
Life Sciences, 57(10), PL103-PL107 (1995)
A comparison of risperidone and haloperidol for the prevention of relapse in patients with schizophrenia.
Csernansky JG
The New England Journal of Medicine, 346(1), 16-22 (2002)