安全性情報
1592205
USP
Quazepam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)- 2H-1,4-benzodiazepine-2-thione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥75,200
¥75,200
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥75,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H11ClF4N2S
CAS番号:
分子量:
386.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥75,200
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
quazepam
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)(F)CN1c2c(cc(cc2)Cl)C(=NCC1=S)c3c(cccc3)F
InChI
1S/C17H11ClF4N2S/c18-10-5-6-14-12(7-10)16(11-3-1-2-4-13(11)19)23-8-15(25)24(14)9-17(20,21)22/h1-7H,8-9H2
InChI Key
IKMPWMZBZSAONZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Quazepam USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Quazepam Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1592205-200MG:4548173920504
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)