安全性情報
1255850
USP
エスゾピクロン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(+)-エスゾピクロン, (+)-(5S)-6-(5-クロロピリジン-2-イル)-7-オキソ-6,7-ジヒドロ-5H-ピロロ[3,4-b]ピラジン-5-イル4-メチルピペラジン-1-カルボキシレート, (S)-ゾピクロン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥140,000
¥140,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥140,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17ClN6O3
CAS番号:
分子量:
388.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥140,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
eszopiclone
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule IV
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1cnc(cc1)N2[C@H](c4nccnc4C2=O)OC(=O)N3CCN(CC3)C
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m0/s1
InChI Key
GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は発行薬局方による出荷および規格品です。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては、発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
エスゾピクロン USP 標準品は、USP 公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでもご利用いただけます:
  • エスゾピクロン錠
アナリシスノート
本製品は検査および分析専用です。ヒトまたは動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
その他情報
販売制限が適用される場合があります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1255850-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hi. What is the solubility of Eszopiclone in water and PBS?
    1 回答
    1. The solubility of this USP standard has not been determined. Various sources note that this material is soluble at 0.885 mg/mL in water. In addition, PBS at pH 3.2 and 0.01 M HCl are listed, with no concentration reported. Please see the links below to review additional information that may be helpful:
      https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jced.0c00047#
      https://go.drugbank.com/drugs/DB00402
      https://patents.google.com/patent/EP1997482A1/en