安全性情報
1551150
USP
カリウムスクロースオクタ硫酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
スクロースオクタ硫酸 カリウム塩 七水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
300 MG
¥64,470
¥64,470
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
300 MG
¥64,470
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14K8O35S8 · 7H2O
CAS番号:
分子量:
1413.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,470
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sucrose
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
  • 内視鏡的副鼻腔手術後の鼻腔内投与と創傷治癒: 前向きランダム化二重盲検プラセボ対照試験: この試験は、内視鏡的副鼻腔手術後の創傷治癒を促進するためのスクロースオクタ硫酸カリウムの有効性を実証しています。グリコサミノグリカン類似体としての可能性を強調するこの化合物は、回復を促進し、組織再生および治癒プロセスのための臨床現場での応用を示しています。この研究は、新しい生化学試薬の抗炎症および治癒特性に焦点を当てている生化学者および薬学者にとって特に重要です(Ottaviano et al., 2015)。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1551150-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Sucralfate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(2), 4130-4130 (2023)