Merck
Y0001324
八硫酸スクロース-アルミニウム複合体
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
スクラルファート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥25,400
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sucralfate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al+]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]S(=O)(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@]2(COS([O-])(=O)=O)O[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]2OS([O-])(=O)=O)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@@H]1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H20O35S8.16Al.40H2O/c12-47(13,14)36-1-3-4(41-49(18,19)20)5(42-50(21,22)23)6(43-51(24,25)26)9(38-3)39-11(2-37-48(15,16)17)8(45-53(30,31)32)7(44-52(27,28)29)10(40-11)46-54(33,34)35;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h3-10H,1-2H2,(H,12,13,14)(H,15,16,17)(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32)(H,33,34,35);;;;;;;;;;;;;;;;;40*1H2/q;16*+3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-48/t3-,4-,5+,6-,7+,8+,9+,10-,11-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1......................................................../s1
InChI Key
JTZPPHUZZDKEOC-RBQAPOGLSA-A
遺伝子情報
human ... PGA5(5222)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sucralfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S K Lam et al.
Scandinavian journal of gastroenterology. Supplement, 210, 89-91 (1995-01-01)
Sucralfate monotherapy has been shown to suppress but not eradicate Helicobacter pylori. The combination of sucralfate with antibiotic(s) has been evaluated recently in the treatment of H. pylori-positive duodenal ulcer. The aim of this article is to review the efficacy
B A Hemstreet
The Annals of pharmacotherapy, 35(3), 360-364 (2001-03-23)
To assess the potential for the development of aluminum toxicity in patients with renal insufficiency or chronic renal failure who are taking sucralfate. Clinical literature accessed through MEDLINE (1966-December 1999) and International Pharmaceutical Abstracts (1970-December 1999). Key search terms included
I N Marks et al.
The American journal of medicine, 91(2A), 95S-101S (1991-08-08)
Controversial aspects relating to acid secretory changes following duodenal ulcer healing, and the effect of histamine-2 (H2)-receptor blockers on such changes are discussed. Recent studies comparing the effects of ranitidine or sucralfate on changes in the acid secretory responses in
Sucralfate in clinical practice.
S K Lam et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 9(4), 401-411 (1994-07-01)
W D Rees
Scandinavian journal of gastroenterology. Supplement, 191, 4-6 (1992-01-01)
Sucralfate has a complex effect on the luminal and mucosal environment of the stomach and duodenum. Some of the actions are important in ulcer healing whilst others are important in preventing subsequent ulcer relapse. Although sucralfate has little direct effect