1535700
USP
Phosphated Riboflavin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt dihydrate, Vitamin B2 phosphate sodium salt dihydrate
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
riboflavin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)(OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]([O-])CN1c2c(cc(c(c2)C)C)N=C3C1=NC(=O)NC3=O)(O)O.O.O
InChI
1S/C17H20N4O9P.Na.2H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;;/h3-4,11-12,14,23-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;2*1H2/q-1;+1;;/t11-,12+,14-;;;/m1.../s1
InChI Key
DSUQHAJMVCHMFF-VLRKVHMYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1535700-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック