スキップする
F8399
リボフラビン5′-一リン酸 ナトリウム塩 水和物
≥95% (HPLC)
別名:
FMN
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥16,600
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥46,100
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥90,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H20N4O9P · xNa+ · yH2O
分子量:
455.34 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
204-988-6
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
34058005
¥16,600
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
General description
リボフラビン5′-一リン酸(FMN)は、水によく溶けます。フラビンは青色光吸収色素とみなされています。
Application
リボフラビン5′-一リン酸(FMN)は、NADHデヒドロゲナーゼ、一酸化窒素合成酵素、ニトリロ三酢酸モノオキシゲナーゼなど酸化還元酵素(1および2つの電子移動)の補欠分子族として使用されています。 リボフラビン5′-一リン酸を基質として使用して、FMNホスホヒドロラーゼの特異性および速度論を研究することができます。 FMNはリボスイッチによる分子センサーに基づく遺伝子調節の研究に使用されます。
リボフラビン5′-一リン酸ナトリウム塩水和物は、以下の用途で使用されています:
  • 水溶液中のFMN(フラビンモノヌクレオチド)光還元を測定する研究
  • フラビン測定において、電気化学的挙動を測定するための酸化チタン修飾炭素繊維への固定
Biochem/physiol Actions
リボフラビン5′-一リン酸(FMN)は、フラボタンパクの共因子として働き、酵素および光受容体において生物学的活性を有しています。
Preparation Note
フラビンアデニンジヌクレオチドの酵素的加水分解によって調製されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F2253F1392F6750
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥70% (HPLC)
assay
≥70%
assay
70-79% (fluorimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)