安全性情報
M1000008
Methotrexate impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]methylamino}benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥25,400
¥25,400
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12N6O3
CAS番号:
分子量:
324.29
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methotrexate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C15H14N6O3/c1-21(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-17-12-11(18-9)13(22)20-15(16)19-12/h2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H3,16,17,19,20,22)
InChI Key
QHNLFEQJGRZKTK-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methotrexate impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M1000008-10MG:
M1000008-1EA:
M1000008:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2