1468501
USP
L-(−)-ノルエピネフリン (+)-重酒石酸塩 一水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-(−)-ノルアドレナリン (+)-重酒石酸塩 一水和物
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
norepinephrine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChI Key
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Also used to prepare standard and system suitability solutions as described in the following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Norepinephrine Bitartrate
- Norepinephrine Bitartrate Injection
- Epinephrine
- Racepinephrine
- Epinephrine Bitartrate
- Articaine Hydrochloride and Epinephrine Injection
- Racepinephrine Hydrochloride
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1468501-125MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック