グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
viscous liquid
テクニック
PCR: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
n20/D 1.468
密度
0.85 g/mL at 20 °C
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.7
λ: 280 nm Amax: 1.0
InChI Key
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Identification and characterization of two P450 enzymes from Citrus sinensis involved in TMTT and DMNT biosyntheses and Asian citrus psyllid defense.: This research identifies P450 enzymes involved in biosyntheses within Citrus sinensis, using mineral oil as a solvent for enzyme characterization, with implications for pest control strategies (Sun X et al., 2024).
- Sustained Release of Salicylic Acid for Halting Peri-Implantitis Progression in Healthy and Hyperglycemic Systemic Conditions: A Gottingen Minipig Model.: The study investigates the sustained release of salicylic acid using mineral oil-based formulations to prevent peri-implantitis, showing potential for dental implant care in diverse health conditions (Bergamo ETP et al., 2024).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69794-100ML:
69794-10ML-KC:
69794-BULK:
69794-VAR:
69794-500ML:4548173945835