Merck
163848
Sigma-Aldrich
α-Fluorocinnamic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,400
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,400
About This Item
化学式:
C6H5CH=C(F)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
bp
290 °C (lit.)
mp
156-159 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
phenyl
SMILES記法
OC(=O)\C(F)=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)/b8-6-
InChI Key
QONCEXMULRJPPY-VURMDHGXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
α-Fluorocinnamic acid undergoes decarboxylation reaction on heating in the presence of copper to yield β-fluorostyrene[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
163848-5G:
163848-1G:
163848-VAR:
163848-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of terminal monofluoro olefins.
Van S, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2117-2133 (2002)