Merck
1443001
USP
メチラポン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-メチル-1,2-ジ-3-ピリジル-1-プロパノン, Su-4885, メチラポン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥53,500
¥53,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥53,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N2O
CAS番号:
分子量:
226.27
Beilstein:
163023
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥53,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
metyrapone
メーカー/製品名
USP
mp
52-55 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)(c1cccnc1)C(=O)c2cccnc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
InChI Key
FJLBFSROUSIWMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Metyrapone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1443001-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adam C Kulp et al.
Behavioural brain research, 382, 112480-112480 (2020-01-19)
Following a stressful event, the hypothalamus-pituitary-adrenal axis mediates the release of the stress hormone cortisol (corticosterone in rodents; CORT). Elevated CORT binds to glucocorticoid receptors to mediate physiological responses including facilitating memory formation. Previous work from our laboratory demonstrated that