Merck
1430509
USP
3-O-Methylmethyldopa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥200,500
¥200,500
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥200,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO4
CAS番号:
分子量:
225.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥200,500
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methyldopa
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(C[C@](C)(N)C(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H15NO4/c1-11(12,10(14)15)6-7-3-4-8(13)9(5-7)16-2/h3-5,13H,6,12H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1
InChI Key
BQHWFYPBSKGBMV-NSHDSACASA-N
アプリケーション
3-O-Methylmethyldopa USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Methyldopa
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1430509-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Application of high-performance liquid chromatography in the kinetic study of a-methyldopa.
Metwally, Mohammed El-Sayed, and Fathalla F. Belal.
Journal of Chromatography A, 623.1, 75-82 (1992)