安全性情報
1419109
USP
Methoxy Polyethylene Glycol Aldehyde, 20kDa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥86,340
¥86,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥86,340
About This Item
化学式:
(C2H4O)nC4H8O2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥86,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
分子量
20 kDa±2 kDa
包装
pkg of 500 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CCOC)CCC=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-8-5-6-9-4-2-3-7/h3H,2,4-6H2,1H3
InChI Key
PVMNWBRYHQDVIN-UHFFFAOYSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1419109-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)