Merck
JKA3039
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, NH2, carboxyl reactive
別名:
mPEG-Propionaldehyde, Polyethylene glycol, mPEG-ALD, Methoxy-PEG-Propionaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥44,800
¥44,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥44,800
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2COH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥44,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
mPEG5K-Propionaldehyde, average Mn 5,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 5,000
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: N-terminal amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methoxy PEG Propionaldehyde. N-terminal amine reactive PEG; reacts at pH 5-8 in the presence of a reducing reagent.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA3039-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xue, X., et al.
Process. Biochem., 49(7) (2014)