Merck
202487
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル
average MN 550, methoxy, hydroxyl
別名:
mPEG, ポリエチレングリコールモノメチルエーテル, メトキシポリ(エチレングリコール)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,140
250 G
¥17,800
500 G
¥32,000
¥9,140
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,140
250 G
¥17,800
500 G
¥32,000
About This Item
化学式:
CH3(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,140
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル, average Mn 550
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.05 mmHg ( 20 °C)
フォーム
semisolid
分子量
average Mn 550
屈折率
n20/D 1.455
粘度
7.5 cSt(210 °F)(lit.)
転移温度
Tm 20 °C
密度
1.089 g/mL at 25 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
methoxy
SMILES記法
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルは、 親和性が高められたポリスルホン膜を調製するための細孔形成剤として使用できます。
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル-グラフトポリアミドアミン (PAMAM)デンドリマーは、抗がん剤の薬物キャリアシステムとして使用できます 。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
359.6 °F - closed cup
引火点(℃)
182 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
202487-VAR:
202487-250G:
202487-BULK:
202487-500G:
202487-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Yiyi Yu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 102(3), 1054-1062 (2013-01-03)
To promote the application of methoxy poly(ethylene glycol)-cholesterol (mPEG-Chol), mPEG-Chol was used to prepare core-shell micelles encapsulating poorly water-soluble docetaxel (DTX-PM) by modified cosolvent evaporation method. Approaches to enhance DTX entrapment efficiency (EE) and minimize particle size were investigated in
Hyo Won Seo et al.
Biomaterials, 34(11), 2748-2757 (2013-01-25)
The effectiveness of systemically administered anticancer treatments is limited by difficulties in achieving therapeutic doses within tumors, a problem that is complicated by dose-limiting side effects to normal tissue. To increase the efficacy and reduce the toxicity of systemically administered
Pengxiang Zhao et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(31), 3218-3220 (2013-03-14)
"Click" chemistry now offers access to a great variety of triazoles, and the first example of a strategy to stabilize gold nanoparticles (AuNPs) with a new 1,2,3-triazole-mPEG ligand is developed here together with preliminary examples of possible applications.
Mulu Z Tesfay et al.
Journal of virology, 87(7), 3752-3759 (2013-01-18)
We are developing oncolytic vesicular stomatitis viruses (VSVs) for systemic treatment of multiple myeloma, an incurable malignancy of antibody-secreting plasma cells that are specifically localized in the bone marrow. One of the presumed advantages for using VSV as an oncolytic
Yanjie Bao et al.
Pharmaceutical research, 30(2), 342-351 (2012-09-18)
To determine the influence of physicochemical properties of lipid nanoparticles (LNPs) carrying siRNA on their gene silencing in vivo. Mechanistic understanding of how the architecture of the nanoparticle can alter gene expression has also been studied. The effect of 3-N-[(ω-methoxypoly(ethylene
資料
装置の性能と安全性に不可欠なバイオファウリングコントロール;生体分子とバイオオーガニズムの蓄積を最小限に抑える。
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf