APIファミリー
linezolid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@H](OC3=O)CNC(=O)C)N2CCOCC2
InChI
1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m1/s1
InChI Key
TYZROVQLWOKYKF-CYBMUJFWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1367639-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ