1367581
USP
Linezolid Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]ethanethioamide, (S)-N-{[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
APIファミリー
linezolid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@@H](OC3=O)CNC(=S)C)N2CCOCC2
InChI
1S/C16H20FN3O3S/c1-11(24)18-9-13-10-20(16(21)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,24)/t13-/m0/s1
InChI Key
ARKKSPJWSZIEQK-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1367581-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ