Merck
1302156
USP
グアニン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-アミノ-1,7-ジヒドロ-6H-プリン-6-オン, 2-アミノ-6-ヒドロキシプリン, 2-アミノヒポキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥62,700
¥62,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥62,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5O
CAS番号:
分子量:
151.13
Beilstein:
9680
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥62,700
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aciclovir, valacyclovir, ganciclovir
メーカー/製品名
USP
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1
InChI
1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI Key
UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Guanine USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Acyclovir Injection
  • Thioguanine
  • Thioguanine Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1302156-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
チミン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1724532
チミン
アデニン ≥99%
Sigma-Aldrich
A8626
アデニン
チミン ≥99%
Sigma-Aldrich
T0376
チミン
シトシン ≥99%
Sigma-Aldrich
C3506
シトシン